2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53288-1G
PC53288-250MG
APOSPC53288-1GEA
45630
CZK
APOSPC53288-1G
APOSPC53288-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide
Vzorec:
C₆H₅BrFN·BrH MW: 270,925 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546970 CAS číslo: 1186194-88-6 |