Tisk…
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 2690 CZK
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787098
CAS číslo: 454-15-9
UN: 3261
ADR: 8,III