Tisk…
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53272-1G PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA 1370 CZK
APOSPC53272-1G APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₆·K
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144778
CAS číslo: 30678-36-5