5-Fluoro-2-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53271-1G
PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA
3440
CZK
APOSPC53271-1G
APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Vzorec:
C₇H₆FIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18396916 CAS číslo: 450-90-8 |