Tisk…
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53259-250MG PC53259-500MG PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA 6450 CZK
APOSPC53259-250MG APOSPC53259-500MG APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28798350
CAS číslo: 1803821-90-0