Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53249-1G PC53249-5G
APOSPC53249-1GEA 1580 CZK
APOSPC53249-1G APOSPC53249-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847162
CAS číslo: 1214358-05-0