Tisk…
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53246-1G PC53246-25G PC53246-5G
APOSPC53246-1GEA 910 CZK
APOSPC53246-1G APOSPC53246-25G APOSPC53246-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20233291
CAS číslo: 1244642-73-6