Tisk…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 3940 CZK
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Vzorec: C₅H₂ClF₇O₂
Bod varu: 108…109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25955259
CAS číslo: 108156-21-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II