Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol
PC53231-1G PC53231-250MG PC53231-5G
APOSPC53231-1GEA 8240 CZK
APOSPC53231-1G APOSPC53231-250MG APOSPC53231-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16615353
CAS číslo: 241127-76-4