Tisk…
HFPO octamer alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro(2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-oxatetracosan-1-ol), Monohydroxy perfluoropolyether
PC53216-1G PC53216-5G
APOSPC53216-1GEA 10150 CZK
APOSPC53216-1G APOSPC53216-5G
HFPO octamer alcohol
HFPO octamer alcohol
Vzorec: C₂₄H₃F₄₇O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054285
CAS číslo: 1980064-28-5