Tisk…
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 6120 CZK
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602650
CAS číslo: 244606-37-9