Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53202-1G
PC53202-250MG
PC53202-5G
APOSPC53202-1GEA
10350
CZK
APOSPC53202-1G
APOSPC53202-250MG
APOSPC53202-5G
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O₂ MW: 283.042 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14697997 CAS číslo: 1214323-47-3 |