Tisk…
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53199-25G PC53199-5G
APOSPC53199-25GEA 695 CZK
APOSPC53199-25G APOSPC53199-5G
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Vzorec: C₆H₄FO₂S·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093775
CAS číslo: 824-80-6