3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53198-1G
PC53198-250MG
PC53198-5G
APOSPC53198-1GEA
4300
CZK
APOSPC53198-1G
APOSPC53198-250MG
APOSPC53198-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269,015 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16606443 CAS číslo: 1227605-02-8 |