Tisk…
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC53187-25G
APOSPC53187-25GEA 4400 CZK
APOSPC53187-25G
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O·ClH
MW: 228,599 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02671043
CAS číslo: 133115-55-6