Tisk…
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53184-1G PC53184-5G
APOSPC53184-1GEA 5200 CZK
APOSPC53184-1G APOSPC53184-5G
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₂BF₆·K
MW: 237.98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09993498
CAS číslo: 267006-28-0