Tisk…
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluoro-3-methyl-1,5-dinitrobenzene
PC53183-1G PC53183-250MG
APOSPC53183-1GEA 14490 CZK
APOSPC53183-1G APOSPC53183-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Vzorec: C₇H₄F₂N₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16620286
CAS číslo: 112822-76-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III