Tisk…
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
PC53181-1G PC53181-250MG
APOSPC53181-1GEA 14520 CZK
APOSPC53181-1G APOSPC53181-250MG
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
Vzorec: C₃H₆F₃N
MW: 113,082 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16817687
CAS číslo: 779303-24-1
UN: 2733
ADR: 3+8,III