Tisk…
4-Fluoro-1-butanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53179-10G PC53179-1G PC53179-5G
APOSPC53179-10GEA 3810 CZK
APOSPC53179-10G APOSPC53179-1G APOSPC53179-5G
4-Fluoro-1-butanol
4-Fluoro-1-butanol
Vzorec: C₄H₉FO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039555
CAS číslo: 372-93-0
UN: 1993
ADR: 3,III