Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53174-1G PC53174-250MG
APOSPC53174-1GEA 13230 CZK
APOSPC53174-1G APOSPC53174-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698502
CAS číslo: 1214326-36-9