Tisk…
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate, Methyl 6-(trifluoromethyl)picolinate
PC53172-5G
APOSPC53172-5GEA 2110 CZK
APOSPC53172-5G
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090527
CAS číslo: 155377-05-2