2-Fluoropropanedioic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC53171-1G
PC53171-250MG
APOSPC53171-1GEA
9330
CZK
APOSPC53171-1G
APOSPC53171-250MG
2-Fluoropropanedioic acid 95%
2-Fluoropropanedioic acid
Vzorec:
C₃H₃FO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19228375 CAS číslo: 473-87-0 UN: 3261 ADR: 8,III |