Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53167-1G PC53167-5G
APOSPC53167-1GEA 4400 CZK
APOSPC53167-1G APOSPC53167-5G
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23135899
CAS číslo: 350-20-9