Tisk…
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53163-1G PC53163-5G
APOSPC53163-1GEA 2240 CZK
APOSPC53163-1G APOSPC53163-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110190
CAS číslo: 103438-85-3