Tisk…
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53157-1G PC53157-250MG
APOSPC53157-1GEA 8400 CZK
APOSPC53157-1G APOSPC53157-250MG
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂NO
MW: 155,102 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258917
CAS číslo: 887267-05-2