Tisk…
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 7940 CZK
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃NO₅
MW: 265.143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698078
CAS číslo: 728-54-1