Tisk…
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3,5-Difluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 19010 CZK
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.129 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09787482
CAS číslo: 133186-55-7