2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53138-1G
PC53138-250MG
APOSPC53138-1GEA
5390
CZK
APOSPC53138-1G
APOSPC53138-250MG
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₆FNO₄ MW: 199,136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185636 CAS číslo: 136916-19-3 |