Tisk…
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene
PC53137-1G PC53137-5G
APOSPC53137-1GEA 1040 CZK
APOSPC53137-1G APOSPC53137-5G
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene
Vzorec: C₈H₈BrF
MW: 203.052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846037
CAS číslo: 627463-25-6