Tisk…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-hydroxybenzyl alcohol, 4-Fluoro-4-hydroxybenzyl alcohol
PC53135-1G PC53135-250MG PC53135-5G
APOSPC53135-1GEA 5230 CZK
APOSPC53135-1G APOSPC53135-250MG APOSPC53135-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031832
CAS číslo: 934241-78-8