Tisk…
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53131-1G PC53131-5G PC53131-25G
APOSPC53131-1GEA 910 CZK
APOSPC53131-1G APOSPC53131-5G APOSPC53131-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11849938
CAS číslo: 1214328-20-7