Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53126-100MG PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA 4930 CZK
APOSPC53126-100MG APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193496
CAS číslo: 617678-32-7