Tisk…
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53121-1G PC53121-250MG PC53121-5G
APOSPC53121-1GEA 2980 CZK
APOSPC53121-1G APOSPC53121-250MG APOSPC53121-5G
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
5-Bromo-2,4-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20231458
CAS číslo: 355423-48-2