Tisk…
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 21490 CZK
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₂BrF₅O
MW: 288,997 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29036692
CAS číslo: 1980053-04-0