Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53104-1G PC53104-250MG
APOSPC53104-1GEA 11580 CZK
APOSPC53104-1G APOSPC53104-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28740343
CAS číslo: 1807155-63-0