Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53100-1G PC53100-25G PC53100-5G
APOSPC53100-1GEA 1870 CZK
APOSPC53100-1G APOSPC53100-25G APOSPC53100-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847153
CAS číslo: 1214379-56-2