2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,5-Difluoro-2-iodo-4-methoxybenzene
PC53097-1G
PC53097-5G
APOSPC53097-1GEA
6220
CZK
APOSPC53097-1G
APOSPC53097-5G
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Vzorec:
C₇H₅F₂IO MW: 270.015 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28986200 CAS číslo: 1936250-49-5 |