Tisk…
Perfluorobutyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 5200 CZK
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Vzorec: C₄BrF₉
MW: 298.932 g/mol
Bod varu: 43…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082622
CAS číslo: 375-48-4