Tisk…
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53081-1G PC53081-250MG
APOSPC53081-1GEA 2070 CZK
APOSPC53081-1G APOSPC53081-250MG
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD25994491
CAS číslo: 1402666-87-8