Tisk…
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53075-1G PC53075-10G
APOSPC53075-1GEA 827 CZK
APOSPC53075-1G APOSPC53075-10G
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₈H₇BF₃O·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368352
CAS číslo: 854906-74-4