Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 18020 CZK
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09935620
CAS číslo: 936249-94-4