Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53065-250MG PC53065-1G
APOSPC53065-250MGEA 2070 CZK
APOSPC53065-250MG APOSPC53065-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD14702304
CAS číslo: 69034-09-9