Tisk…

4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC53061-1G PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-1GEA 2610 CZK
APOSPC53061-1G APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18394957
CAS číslo: 954388-59-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR