Tisk…
17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53054-1G PC53054-250MG
APOSPC53054-1GEA 11180 CZK
APOSPC53054-1G APOSPC53054-250MG
17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
Vzorec: C₁₇H₂₂BrF₁₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28963748
CAS číslo: 155401-47-1