Tisk…
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4'-(Bromoacetyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-[4-(Bromoacetyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53051-1G PC53051-250MG PC53051-5G
APOSPC53051-1GEA 3110 CZK
APOSPC53051-1G APOSPC53051-250MG APOSPC53051-5G
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28963745
CAS číslo: 1980063-91-9
UN: 3261
ADR: 8,III