Tisk…
Perfluoro(3-ethylpentane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pentane, Flutec PP70
PC53050-1G PC53050-5G
APOSPC53050-1GEA 2710 CZK
APOSPC53050-1G APOSPC53050-5G
Perfluoro(3-ethylpentane)
Perfluoro(3-ethylpentane)
Vzorec: C₇F₁₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28900770
CAS číslo: 2690-05-3