Tisk…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53048-1G PC53048-5G
APOSPC53048-1GEA 14650 CZK
APOSPC53048-1G APOSPC53048-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₅F₄IO₃S
MW: 384.087 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28963744
CAS číslo: 1935452-03-1
UN: 3265
ADR: 8 III