Tisk…
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53046-100MG PC53046-250MG
APOSPC53046-100MGEA 16370 CZK
APOSPC53046-100MG APOSPC53046-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₅H₈FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28963742
CAS číslo: 1826900-79-1