Tisk…
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53041-1G PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA 4700 CZK
APOSPC53041-1G APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840797
CAS číslo: 884495-47-0