Tisk…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53038-1G PC53038-250MG
APOSPC53038-1GEA 21490 CZK
APOSPC53038-1G APOSPC53038-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28897198
CAS číslo: 1934665-18-5
UN: 3265
ADR: 8,III